Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores horizontales serie TSC de - 86 °C
Código de producto. 15690266 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V 50 Hz
230 V/50 Hz
Admite:
Cajas (252)
Cajas (348)
Cajas (396)
Cajas (63)
Dimensiones (F x An x Al) exteriores:
29,9 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm)
33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm)
33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm)
33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm)
tipo de tapón:
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Requisitos eléctricos Admite Dimensiones (F x An x Al) exteriores tipo de tapón unitSize
15690266 230 V/50 Hz Cajas (348) 33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm) UE cada uno
16338098 230 V 50 Hz Cajas (252) 33,4 x 72 x 40,5 pulg (84,8 x 182,9 x 102,9 cm) UE cada uno
15287026 230 V/50 Hz Cajas (396) 33,4 x 96 x 40,5 pulg (84,8 x 243,8 x 102,9 cm) UE cada uno
15885904 230 V 50 Hz Cajas (63) 29,9 x 28,5 x 43,8 pulg (75,9 x 72,4 x 111,3 cm) UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15690266 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSC1790V
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacene muestras de manera segura mediante los fiables ultracongeladores horizontales Thermo Scientific™ de la serie TSC de -86°C disponibles en cuatro tamaños.
Almacene muestras de manera segura en los ultracongeladores versátiles Thermo Scientific™ serie TSC de - 86 °C que ofrecen todas las funciones de protección de muestras para ultracongeladores verticales de las series TSE y DST. Incorporan un avanzado control por microprocesador para una mayor facilidad de uso y un control de la temperatura. Además, se encuentran disponibles en cuatro prácticos tamaños, así como una completa gama de soluciones de gradillas.
Características:
  • Control por microprocesador: Sistema centralizado de información con control por microprocesador y sistema de vigilancia para asegurar que todos los mandos e indicadores estén accesibles y sean legibles en los modelos de 85 l (3 pies cúbicos).
  • Sistema de refrigeración doble Mejora el control de la temperatura y aumenta la capacidad de BTUH de reserva, lo que supone una mayor estabilidad de la temperatura de las muestras
  • puerto de acceso de 1 pulg.25( mm): permite el uso de sondas externas o instrumentos
  • Filtro lavable, fácil de extraer: Ofrece protección antipolvo al condensador para evitar que descienda el rendimiento de refrigeración y aumente el riesgo para las muestras.
  • Instalación simplificada: Nuevas ruedas de 2 pulgadas de fácil rotación y con mecanismo de bloqueo.
  • Manejo con una sola mano Asa de puerta ergonómica fácil de utilizar
Estructura:
  • Cámaras de acero laminado en frío de gran espesor, con un acabado con recubrimiento de pintura en polvo que conforma una superficie exterior uniforme y resistente al desconchado y al óxido.
  • Interior de acero inoxidable
  • Subtapas interiores de poliestireno: Reducen la pérdida de aire frío y mejoran la recuperación de la temperatura tras la apertura de puertas.
  • 127 mm (5 pulg) de espuma de poliuretano inyectada in situ:
  • Aislamiento de 127mm de espuma de poliuretano inyectada in situ que reduce el consumo, mantiene el ajuste fijado de temperatura y, en combinación con la junta de tres puntos de la puerta, proporciona tiempos de espera más prolongados en caso de apertura de puertas.
Características opcionales:
  • Reserva de CO2 o nitrógeno líquido 2: Disponibilidad de sistemas de reserva de seguridad de CO2 o LN2 opcionales para proporcionar una mayor protección de las muestras en caso de fallos mecánicos o de alimentación.
  • El registrador gráfico integrado o el registrador de datos digitales opcionales pueden instalarse a la altura de los ojos en los modelos Forma 900 de -86°C, o a la altura de las rodillas en los modelos Forma 700 de -40°C.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Ultracongeladores de la serie TSC, capacidad para 348 cajas, 230 V, 50 Hz
Tipo Ultracongelador horizontal
Capacidad (imperial) 17 pies cúb.
Capacidad (métrico) 481,4 L
Intervalo de temperatura De -50 °C a -86 °C
Material de la cabina Acero laminado en frío
Aislamiento Espuma de poliuretano
Interior Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Certificaciones/conformidad CE, cULus, FDA clase I, UL
Modelo Arcón, Thermo Scientific
Pantalla Indicador LED de botón
Tipo de condensador Aleta y tubo, refrigerado por aire forzado
Tipo de control Indicador LED de botón
Línea de productos Thermo Scientific
Garantía La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Descongelación Manual
Refrigerado por agua Opcional
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 33,8 x 87,6 x 40,5 pulg (85,9 x 222,5 x 102,9 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 18,5 x 58,8 x 28 pulg (47 x 149,4 x 71,1 cm)
Opciones de vigilancia Alarma, grabadora
Seguridad de acceso Bloqueo por llave
Registrador de gráficos Registrador gráfico de 7 días opcional
Salidas de datos RS-485, 4-20 mA, contactos secos - de serie
Modos de funcionamiento Funcionamiento estándar
Seguridad ajustes control ID individual
Sistemas de apoyo CO2 o LN2 opcional
Compatibilidad con vista inteligente Smart-Vue Compatible
Amperaje 12 A
tipo de tapón UE
Tensión 230 V
Requisitos eléctricos 230 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Vataje 730 W
Compensación de voltaje Reducción/aumento
Capac. viales 34800 x 2 ml
compresor Compresor hermético
Refrigerante R404A (1.ª etapa), R508B (2.ª etapa)
Peso con embalaje (imperial) 821 lb
Peso con embalaje (métrico) 372 kg
Peso (imperial) 771 lb
Peso (métrico) 806 kg
Admite Cajas (348)