missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Antibody (TPH1/7661), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
232.00€ - 462.00€
Especificaciones
| Antígeno | Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 |
|---|---|
| Clon | TPH1/7661 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30043697
|
Novus Biologicals™
NBP3-26736-20ug |
20 μg |
232.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30043690
|
Novus Biologicals™
NBP3-26736-100ug |
100 μg |
462.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| 7166 | |
| IgG2 κ | |
| Protein A or G purified |
| TPH1/7661 | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, indoleacetic acid-5-hydroxylase, L-tryptophan hydroxylase, MGC119994, TPH, TPRH, TRPH, tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1 | |
| Recombinant full-length human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto