missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Antibody (TPH1/7661), Novus Biologicals™

Código de producto. 30043690 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30043690 100 μg 100 microgramos
30043697 20 μg 20 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30043690

Marca: Novus Biologicals™ NBP326736100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antígeno Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TPH1/7661
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT
Formulación 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias de gen EC 1.14.16, EC 1.14.16.4, indoleacetic acid-5-hydroxylase, L-tryptophan hydroxylase, MGC119994, TPH, TPRH, TRPH, tryptophan 5-hydroxylase 1, Tryptophan 5-monooxygenase 1, tryptophan hydroxylase (tryptophan 5-monooxygenase), tryptophan hydroxylase 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Tryptophan Hydroxylase 1/TPH-1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7166
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.