missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tryptase alpha/beta 1 Antibody (TPSAB1/1963), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18552450 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18552450 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18552450 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308649AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tryptase alpha/beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Tryptase alpha/beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Tryptase alpha/beta 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TPSAB1/1963
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
N.º de referencia del gen Q15661
Alias de gen EC:3.4.21.59, epididymis secretory sperm binding protein, mast cell alpha II tryptase, mast cell beta I tryptase, mast cell tryptase, TPS1, TPS2, TPSB1, TPSB2, tryptase alpha II, Tryptase alpha-1, tryptase beta I, tryptase beta-1, Tryptase beta-2, Tryptase I, tryptase II, tryptase-1, tryptase-2, tryptase-I, tryptase-III
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human Tryptase alpha/TPS1 protein fragment (around aa 115-233) (Exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q15661)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7177
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.