missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRRAP Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18704721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18704721 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18704721

Marca: Novus Biologicals NB10058810AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

TRRAP Polyclonal antibody specifically detects TRRAP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno TRRAP
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 350/400 kDa PCAF-associated factor, FLJ10671, PAF350/400, PAF400STAF40, Tra1, Tra1 homolog, transformation/transcription domain-associated protein, TR-AP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 3275 and 3325 of human transformation/transcription domain-associated protein using the numbering given in entry AAD04629.1 (GeneID 8295).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8295
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.