missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPV5 Antibody (SR2284), Novus Biologicals™

Código de producto. 18664584 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18664584 50 μg 50 microlitros
18605434 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18664584

Marca: Novus Biologicals NBP32251150ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TRPV5 Monoclonal antibody specifically detects TRPV5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPV5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SR2284
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Calcium transport protein 2, calcium transporter 2, ECaC, ECaC1, ECAC1CaT2, Epithelial calcium channel 1CAT2, Osm-9-like TRP channel 3, OTRPC3, transient receptor potential cation channel subfamily V member 5, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 5, TrpV5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TRPV5 (Uniprot #: Q9NQA5)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56302
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.