Learn More
TRPV5 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18264790 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
18264790 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 18264790 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10093520
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
TRPV5 Polyclonal specifically detects TRPV5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRPV5
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 - 3 ug/mL, Peptide ELISA Detection limit 1:16000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_062815.2
Alias de gen Calcium transport protein 2, calcium transporter 2, ECaC, ECaC1, ECAC1CaT2, Epithelial calcium channel 1CAT2, Osm-9-like TRP channel 3, OTRPC3, transient receptor potential cation channel subfamily V member 5, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 5, TrpV5
Símbolos de los genes TRPV5
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-SHRGWEILRQNT corresponding to internal region according to NP_062815.2.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56302
Especificidad de la prueba Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog, Pig and Cow.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only