missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPV4 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18763091 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18763091 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18763091 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP241262UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRPV4 Polyclonal antibody specifically detects TRPV4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPV4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CMT2Cosmosensitive transient receptor potential channel 4, HMSN2C, Osm-9-like TRP channel 4, OTRPC4SSQTL1, transient receptor potential cation channel subfamily V member 4, transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 4, Transient receptor potential protein 12, TRP12OSM9-like transient receptor potential channel 4, TrpV4, Vanilloid receptor-like channel 2, Vanilloid receptor-like protein 2, vanilloid receptor-related osmotically activated channel, Vanilloid receptor-related osmotically-activated channel, VRL2, VRL-2, VR-OAC, VROACSPSMA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the center of human TRPV4. The immunogen is located within amino acids 380 - 430 of TRPV4. Amino Acid Squence: RREVTDEDTRHLSRKFKD
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59341
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.