missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRPV2 Mouse, anti-Human, Clone: 2F11H3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRPV2 |
|---|---|
| Clon | 2F11H3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Formulario | Liquid |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18004795
|
Proteintech
68563-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18096195
|
Proteintech
68563-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Beskrivelse
The TRPV2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TRPV2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRPV2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Tekniske data
| TRPV2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Osm 9 like TRP channel 2, OTRPC2, TRPV2, VRL, VRL 1, VRL1 | |
| Primary |
| 2F11H3 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| 51393 | |
| IgG2a | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel