missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TRPM5 Polyclonal specifically detects TRPM5 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRPM5 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:1000, Immunohistochemistry 1:1000 |
| Formulación | Lyophilized from whole antisera with No Preservative |
| Alias de gen | Long transient receptor potential channel 5, LTrpC5, LTrpC-5, LTRPC5transient receptor potential cation channel subfamily M member 5, MLSN1- and TRP-related gene 1 protein, MTR1MLSN1 and TRP-related, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 5 |
| Símbolos de los genes | TRPM5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?