missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM5 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18296343 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18296343 0.025 mL 25 microlitros
18715303 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18296343

Marca: Novus Biologicals NB100988670.025ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

TRPM5 Polyclonal specifically detects TRPM5 in Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPM5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1: 300 - 1: 2000, Immunohistochemistry 1: 300 - 1: 2000
Formulación Whole antisera with No Preservative
Alias de gen Long transient receptor potential channel 5, LTrpC5, LTrpC-5, LTRPC5transient receptor potential cation channel subfamily M member 5, MLSN1- and TRP-related gene 1 protein, MTR1MLSN1 and TRP-related, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 5
Símbolos de los genes TRPM5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide from the 4th extracellular loop of rat TRPM5 conjugated to an immunogenic carrier protein was used as the immunogen.
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29850
Especificidad de la prueba TRPM5.
Reconstitución Reconstitute with 0.1 ml sterilized water to desired concentration.
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Antisera
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.