missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM4 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18249417 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18249417 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18249417 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP288492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRPM4 Polyclonal specifically detects TRPM4 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPM4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1.0 ug/ml
Formulación PBS, 2% Sucrose
Alias de gen Calcium-activated non-selective cation channel 1, FLJ20041, hTRPM4, Long transient receptor potential channel 4, LTrpC-4, LTRPC4, melastatin-4, PFHB1B, transient receptor potential cation channel subfamily M member 4, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 4, TRPM4B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen is a synthetic peptide directed towards the N-terminal region of human TRPM4
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54795
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.