missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM4 Antibody (CL11214) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30299507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30299507 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30299507

Marca: Novus Biologicals NBP307990APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRPM4 Monoclonal antibody specifically detects TRPM4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPM4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL11214
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen Calcium-activated non-selective cation channel 1, FLJ20041, hTRPM4, Long transient receptor potential channel 4, LTrpC-4, LTRPC4, melastatin-4, PFHB1B, transient receptor potential cation channel subfamily M member 4, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 4, TRPM4B
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q8TD43, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54795
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.