missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPM2 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18206511 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18206511 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18206511

Marca: Novus Biologicals NB11081601AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRPM2 Polyclonal specifically detects TRPM2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPM2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen EC 3.6.1.13, EREG1MGC133383, Estrogen-responsive element-associated gene 1 protein, KNP3LTrpC-2, Long transient receptor potential channel 2, LTrpC2, LTRPC2TRPC7transient receptor potential cation channel subfamily M member 2, NUDT9H, NUDT9L1, transient receptor potential cation channel, subfamily M, member 2, Transient receptor potential channel 7, TrpC7
Símbolos de los genes TRPM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide made to a C-terminal portion of the rat TRPM2 protein (within residues 1430-1508). [Swiss-Prot# Q5G856]
Peso molecular del antígeno 181 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7226
Especificidad de la prueba This is specific for isoform 1, or the long isoform (TRPM2-L), of TRPM2.
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.