missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPC6 Antibody (TRPC6/7672), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30147327 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30147327 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30147327 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP327025CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRPC6 Monoclonal antibody specifically detects TRPC6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPC6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TRPC6/7672
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen FLJ11098, FSGS2, short transient receptor potential channel 6, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6, Transient receptor protein 6, TRP-6, TRP6FLJ14863, TrpC6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TRPC6 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7225
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.