Learn More
TRPC6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00€ - 593.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRPC6 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18242333
|
Novus Biologicals
NBP2-55831 |
100 μL |
593.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18602497
|
Novus Biologicals
NBP2-55831-25ul |
25 μL |
369.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TRPC6 Polyclonal specifically detects TRPC6 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| TRPC6 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| FLJ11098, FSGS2, short transient receptor potential channel 6, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6, Transient receptor protein 6, TRP-6, TRP6FLJ14863, TrpC6 | |
| TRPC6 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 7225 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:WHASKAQSIIDANDTLKDLTKVTLGDNVKYYNLARIKWD | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only