Learn More
TRPC5 Antibody (N67/15), Novus Biologicals™
Código de producto. 18713284 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
18713284 0.025 mg 0.03 miligramo
1 options
Código de producto. 18713284 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2129190.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
TRPC5 Monoclonal specifically detects TRPC5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Microarray.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRPC5
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon S67-15
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1-10 μg/mL, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunoprecipitation 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1-1.0 μg/mL
N.º de referencia del gen NP_036603.1
Alias de gen hTRP5, hTRP-5, short transient receptor potential channel 5, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 5, Transient receptor protein 5, TRP-5, TRP5transient receptor potential channel 5, TrpC5
Símbolos de los genes TRPC5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide amino acids 827-845 of human TrpC5 (also known as short transient receptor potential channel 5, and Htrp5)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7224
Especificidad de la prueba Detects approx 110kDa.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only