missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRPC1 Antibody (SR1100), Novus Biologicals™

Código de producto. 18674034 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18674034 100 μg 100 microlitros
18675954 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18674034

Marca: Novus Biologicals NBP322029100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TRPC1 Monoclonal antibody specifically detects TRPC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRPC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1100
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen HTRP-1, MGC133334, MGC133335, transient receptor potential canonical 1, transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 1, transient receptor potential channel 1, Transient receptor protein 1, TRP-1, TRP1short transient receptor potential channel 1, TrpC1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human TRPC1 (Uniprot #: P48995)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7220
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.