missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
TRP2 Polyclonal antibody specifically detects TRP2 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRP2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | dopachrome delta-isomerase, dopachrome tautomerase (dopachrome delta-isomerase, tyrosine-related protein 2), DT, EC 5.3.3.12, L-dopachrome tautomerase, TRP2, TRP-2, Tyrosinase-related protein 2, TYRP2, TYRP2L-dopachrome Delta-isomerase |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 50-350 of human DCT (NP_001913.2). NVCGSQQGRGQCTEVRADTRPWSGPYILRNQDDRELWPRKFFHRTCKCTGNFAGYNCGDCKFGWTGPNCERKKPPVIRQNIHSLSPQEREQFLGALDLAKKRVHPDYVITTQHWLGLLGPNGTQPQFANCSVYDFFVWLHYYSVRDTLLGPGRPYRAIDFSHQGPAFVTWHRYHLLCLERDLQRLIGNESFALPYWNFATGRNECDVCTDQLFGAARPDDPTLISRNSRFSSWETVCDSLDDYNHLVTLCNGTYEGLLRRNQMGRNSMKLPTLKDIRDCLSLQKFDNPPFFQNSTFSFRNA |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?