Learn More
TRP1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16672-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30235157
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
The TRP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
TRP1
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
7306
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
400 μg/mL
CAS2; CATB; GP75; TRP; TYRP; b-PROTEIN
Recombinant Protein
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
∼70 kDa