Learn More
TRP1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200107938 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235157 20 μL 20 microlitros
30237190 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30235157
Marca: Proteintech 166721AP20UL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
The TRP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRP1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TRP1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TRP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 400 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CAS2; CATB; GP75; TRP; TYRP; b-PROTEIN
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7306
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo ∼70 kDa
Tipo de producto Polyclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG