Learn More
TROY/TNFRSF19 Rabbit anti-Mouse, Clone: 208, Novus Biologicals™
Código de producto. 18284697 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18284697 50 μg 50 microlitros
18283796 100 μg 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18284697
Marca: Novus Biologicals NBP29045150UL
Rabbit Monoclonal Antibody
TROY/TNFRSF19 Monoclonal specifically detects TROY/TNFRSF19 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TROY/TNFRSF19
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 208
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen TAJ-alpha, TAJToxicity and JNK inducer, TRADE, TROYtumor necrosis factor receptor superfamily member 19, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse TROY/TNFRSF19 protein
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55504
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG