missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TROY/TNFRSF19 Antibody (933202), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588966 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18588966 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588966

Marca: Novus Biologicals FAB15481MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TROY/TNFRSF19 Monoclonal antibody specifically detects TROY/TNFRSF19 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TROY/TNFRSF19
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 933202
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen TAJ-alpha, TAJToxicity and JNK inducer, TRADE, TROYtumor necrosis factor receptor superfamily member 19, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 19
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TROY/TNFRSF19, Glu30-Leu170, Accession # Q9NS68
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55504
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.