missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Troponin C (cardiac) Antibody (OTI5H3), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18195537 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18195537 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18195537 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274638V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Troponin C (cardiac) Monoclonal specifically detects Troponin C (cardiac) in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Troponin C (cardiac)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H3
Conjugado DyLight 405
Dilución Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen cardiac troponin C, CMD1Z, CMH13, slow twitch skeletal/cardiac muscle troponin C, TNC, TN-C, TNNC, troponin C type 1 (slow), troponin C, slow, troponin C, slow skeletal and cardiac muscles, troponin C1, slow
Símbolos de los genes TNNC1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human Troponin C (cardiac) (NP_003271) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cytoskeleton Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7134.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.