Learn More
Troponin C (cardiac) Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18615545 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18615545 100 μg 100 microlitros
18690056 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18615545
Marca: Novus Biologicals NBP299682100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
Troponin C (cardiac) Polyclonal antibody specifically detects Troponin C (cardiac) in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Troponin C (cardiac)
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen cardiac troponin C, CMD1Z, CMH13, slow twitch skeletal/cardiac muscle troponin C, TNC, TN-C, TNNC, troponin C type 1 (slow), troponin C, slow, troponin C, slow skeletal and cardiac muscles, troponin C1, slow
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Troponin C (cardiac) (Accession#: NP_003271.1; Met1-Glu161)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7134
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG