missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TROP-2 Antibody (TrMab-6), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18510837 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18510837 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18510837

Marca: Novus Biologicals NBP311851V

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TROP-2 Monoclonal antibody specifically detects TROP-2 in Human, Porcine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TROP-2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TrMab-6
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TROP-2-transfected CHO cells
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4070
Especies diana Human, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.