missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TROP-2 Antibody (rTACSTD2/9326), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18583348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18583348 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18583348 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324179AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TROP-2 Monoclonal antibody specifically detects TROP-2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TROP-2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rTACSTD2/9326
Conjugado Alexa Fluor 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human TROP-2 protein (around aa 31-274) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4070
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.