Learn More
TRMT5 Antibody (OTI1B5), Novus Biologicals Biologicals™
Código de producto. p-200112730 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
30306291 100 μL 100 microlitros
30306472 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 30306291
Marca: Novus Biologicals NBP344935100ul
Mouse Monoclonal Antibody
TRMT5 Monoclonal antibody specifically detects TRMT5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRMT5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1B5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:1000
Formulación PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Alias de gen KIAA1393EC 2.1.1.31, M1G-methyltransferase, TRM5 tRNA methyltransferase 5 homolog (S. cerevisiae), TRM5MGC111453, tRNA (guanine-N(1)-)-methyltransferase, tRNA [GM37] methyltransferase, tRNA methyltransferase 5, tRNA-N1G37 methyltransferase
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-303 of human TRMT5(NP_065861) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57570
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b