Learn More
TRMT2B Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno TRMT2B
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16810335
Ver documentos
Proteintech
20767-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16800335
Ver documentos
Proteintech
20767-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Probable S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that catalyzes the formation of 5-methyl-uridine at position 54 (m5U54) in all tRNA. May also have a role in tRNA stabilization or maturation.
Especificaciones
Especificaciones
TRMT2B
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q96GJ1
79979
TRMT2B Fusion Protein Ag14750
Primary
-20°C
TRMT2B
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CXorf34, TRM2 homolog, TRMT2B
TRMT2B
IgG
Antigen Affinity Chromatography