Descripción
Probable S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferase that catalyzes the formation of 5-methyl-uridine at position 54 (m5U54) in all tRNA. May also have a role in tRNA stabilization or maturation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRMT2B |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | TRMT2B |
| N.º de referencia del gen | Q96GJ1 |
| Alias de gen | CXorf34, TRM2 homolog, TRMT2B |
| Símbolos de los genes | TRMT2B |
| Mostrar más |