Learn More
TRMT2B Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200074627 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18196718 0.1 mL 0.10 ml
18659045 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18196718
Marca: Novus Biologicals NBP238123
Rabbit Polyclonal Antibody
TRMT2B Polyclonal specifically detects TRMT2B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRMT2B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96GJ1
Alias de gen chromosome X open reading frame 34, CXorf34, dJ341D10.3, EC 2.1.1.35, FLJ12687, TRM2 homolog, TRM2 tRNA methyltransferase 2 homolog B (S. cerevisiae), tRNA (uracil-5-)-methyltransferase homolog
Símbolos de los genes TRMT2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LSLAQHTSRVLGIELLEQAVEDARWTAAFNGITNSEFHTGQAEKILPGLLKSKEDGQSIVAVVNPARAGLHYKVIQAIRNFRAIHTLVFVSCKLHGESTRNVIELCCPPDPAKKLLGEPFVLQQAVPVDLFPHT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79979
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG