Learn More
TrkB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TrkB |
|---|---|
| Concentración | 600 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17721129
|
Proteintech
29961-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17711129
|
Proteintech
29961-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TrkB Polyclonal antibody specifically detects TrkB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISAEspecificaciones
| TrkB | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG | |
| Antigen affinity purification | |
| Antibody |
| 600 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Rat | |
| 4915 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |