Learn More
TrkB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 17721129 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17721129 20 μL 20 microlitros
17711129 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17721129
Marca: Proteintech 299611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
TrkB Polyclonal antibody specifically detects TrkB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IHC, WB, ELISA
Especificaciones
Antígeno TrkB
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 600 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_002276
Especie del huésped Rabbit
Método de purificación Antigen affinity purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4915
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG