missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrkB Antibody (OTI2E1), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18155667 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18155667 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18155667 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274624AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TrkB Monoclonal specifically detects TrkB in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TrkB
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E1
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen BDNF/NT-3 growth factors receptor, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, GP145-TrkB, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2, trk-B, TrkB tyrosine kinase, TRKBBDNF-tropomyosine receptor kinase B, tyrosine kinase receptor B
Símbolos de los genes NTRK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full-length protein expressed in 293T cell transfected with human TrkB expression vector.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación GPCR, Neuroendocrinology, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4915.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.