Learn More
TrkB Antibody (8D2E8) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18669697 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18669697 0.025 mg 0.03 miligramo
18280581 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Código de producto. 18669697
Marca: Novus Biologicals NBP2525230.025mg
Mouse Monoclonal Antibody
TrkB Monoclonal specifically detects TrkB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TrkB
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 8D2E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BDNF/NT-3 growth factors receptor, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, GP145-TrkB, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2, trk-B, TrkB tyrosine kinase, TRKBBDNF-tropomyosine receptor kinase B, tyrosine kinase receptor B
Símbolos de los genes NTRK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human NTRK2 (AA: 207-339) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 92 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroendocrinology, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1