missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrkB Antibody (8D2E8) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18280581 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
18280581 0.1 mg 0.10 miligramo
18669697 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18280581

Marca: Novus Biologicals NBP252523

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TrkB Monoclonal specifically detects TrkB in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TrkB
Aplicaciones Western Blot, ELISA, CyTOF, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 8D2E8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen BDNF/NT-3 growth factors receptor, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, GP145-TrkB, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 2, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2, trk-B, TrkB tyrosine kinase, TRKBBDNF-tropomyosine receptor kinase B, tyrosine kinase receptor B
Símbolos de los genes NTRK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human NTRK2 (AA: 207-339) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 92 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Neuroendocrinology, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4915
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.