missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrkA Antibody (OTI5B6), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18106965 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18106965 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18106965 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274623AF405

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TrkA Monoclonal specifically detects TrkA in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TrkA
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B6
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp781I14186, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MTChigh affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, p140-TrkA, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Trk-A, TRKAOncogene TRK, TRKTRK1, tyrosine kinase receptor A
Símbolos de los genes NTRK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 440-796 of human TrkA (NP_002520) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4914.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.