missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrkA Antibody (6B2), Novus Biologicals™

Código de producto. 18563070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18563070 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18563070

Marca: Novus Biologicals NBP1474360.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TrkA Monoclonal specifically detects TrkA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TrkA
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 6B2
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200 - 1:1000
N.º de referencia del gen P04629
Alias de gen DKFZp781I14186, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, MTChigh affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, p140-TrkA, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Trk-A, TRKAOncogene TRK, TRKTRK1, tyrosine kinase receptor A
Símbolos de los genes NTRK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant extracellular fragment of human TrkA (aa33-423) fused with hIgGFc tag expressed in HEK293 cell line.
Peso molecular del antígeno 87.4 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cancer, Immunology, Neuroscience, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4914
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.