Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
11488696 100 mL 100 ml
11498696 500 mL 500 ml
11408706 2500 mL 2500 ml
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11488696
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16046.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Detergente, equivalente a Nonidet P-40.Triton|r X-100 se utiliza como detergente no iónico, emulsionante y agente dispersante. Es útil para el aislamiento de proteínas de membrana. También se utiliza en electroforesis. Es un ingrediente activo en la vacuna contra la gripe (Fluzone). Se aplica en la dispersión de materiales de carbono para materiales compuestos blandos y restringe la expansión de colonias en aspergillus nidulans en microbiología. Además, es un ingrediente activo en los líquidos caseros de limpieza de discos de vinilo junto con agua destilada y alcohol isopropílico.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton X-100
Punto de ebullición >250°C
Punto de fusión ∽5°C
Densidad 1.070
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Índice de refracción 1.49
Información de solubilidad Miscible with water.
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimethilpentan-2-il)fenoxi]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) ca. 625
compliance-icons
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.