Learn More
Triton™ X-100 (electroforesis), Fisher BioReagents™
Código de producto. p-29371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de HDPE
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10102913 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
10254583 500 mL Frasco de HDPE 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10102913 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP151100
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para la solubilización y permeabilización de membranas
Este detergente no iónico se utiliza para solubilizar membranas, permeabilizar membranas eucariotas no fijadas y es un componente de tampones de lisis para la extracción de ADN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-93-1
Fórmula molecular C16H26O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Número MDL MFCD00132505
Clave InChI JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triton™ X-100
Color Sin designar
Forma física Líquido
Punto de ebullición 270°C
Punto de fusión 6°C
Punto de opacidad 63 to 69°C
Densidad 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Cantidad 100 mL
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Índice Merck 15, 6850
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 646.86
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triton X-100]TS
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.