Learn More
Tris, PlusOne™, Cytiva
Código de producto. 11535005 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. 11535005
Marca: Life Science products Cytiva 17132101
Se usa para electroforesis en 2-D. Tris, PlusOne™, Cytiva es apto para preparar el tampón de electroforesis.
  • Calificado para electroforesis en 2-D
  • Tris (tris[hidroximetil] aminoetano)
  • Prepara el tampón con un intervalo de pH de 7,2 a 9.
  • Se utiliza en PÁGINA y secuencia
  • Soluble en agua fría y caliente y metanol
  • Forma sólida y física
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tris
Nombre de nota Suitable for preparing electrophoresis buffer in the range 7.2 to 9.0
CAS 77-86-1
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8 to 100.1%
Fórmula molecular C4H11NO3
Sinónimo Tris(hydroxymethyl)aminomethane
Clave InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Nombre IUPAC 2-amino-2-(hidroximetil)propano-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 121.136
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • ||Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2