Descripción
TRIP6 Polyclonal specifically detects TRIP6 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRIP6 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 10-20 μg/mL |
| Formulación | PBS with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_003293 |
| Alias de gen | MGC10556, MGC10558, MGC29959, MGC3837, MGC4423, OIP1OIP-1, Opa-interacting protein 1, thyroid hormone receptor interactor 6, thyroid receptor-interacting protein 6, TR-interacting protein 6, ZRP-1TRIP-6, zyxin related protein 1, Zyxin-related protein 1 |
| Símbolos de los genes | TRIP6 |
| Mostrar más |
For Research Use Only