missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM56 Antibody (OTI5A1), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18112757 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18112757 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18112757 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274613F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRIM56 Monoclonal specifically detects TRIM56 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM56
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5A1
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DKFZp667O116, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM56, EC 6.3.2.-, RING finger protein 109, RNF109FLJ35608, tripartite motif containing 56, tripartite motif-containing 56, Tripartite motif-containing protein 56
Símbolos de los genes TRIM56
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 311-554 of human TRIM56 (NP_112223) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81844.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.