missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM44 Antibody (OTI1E10), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193737 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18193737 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18193737

Marca: Novus Biologicals NBP274611F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRIM44 Monoclonal specifically detects TRIM44 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM44
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1E10
Conjugado FITC
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen DIPBMGC3490, HSA249128, MC7, Protein DIPB, tripartite motif containing 44, tripartite motif-containing 44, tripartite motif-containing protein 44
Símbolos de los genes TRIM44
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human TRIM44 (NP_060053) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54765.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.