Descripción
TRIM44 Polyclonal antibody specifically detects TRIM44 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TRIM44 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS (pH 7.3), 50% glycerol |
| Alias de gen | DIPBMGC3490, HSA249128, MC7, Protein DIPB, tripartite motif containing 44, tripartite motif-containing 44, tripartite motif-containing protein 44 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 205-344 of human TRIM44 (NP_060053.2). GAHQGHQLSTLDEAFEELRSKDSGGLKAAMIELVERLKFKSSDPKVTRDQMKMFIQQEFKKVQKVIADEEQKALHLVDIQEAMATAHVTEILADIQSHMDRLMTQMAQAKEQLDTSNESAEPKAEGDEEGPSGASEEEDT |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |