Learn More
TRIM37 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18583934 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18583934 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18583934
Marca: Novus Biologicals NBP298830V
Rabbit Polyclonal Antibody
TRIM37 Polyclonal antibody specifically detects TRIM37 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno TRIM37
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen EC 6.3.2.-, KIAA0898Tripartite motif-containing protein 37, Mulibrey nanism protein, MULRING-B-box-coiled-coil protein, POB1E3 ubiquitin-protein ligase TRIM37, TEF3, tripartite motif containing 37, tripartite motif-containing 37
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TRIM37.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4591
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG