Learn More
TRIM17 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRIM17 |
|---|---|
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16802004
|
Proteintech
13663-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16891994
|
Proteintech
13663-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the tripartite motif (TRIM) family. The TRIM motif includes three zinc-binding domains, a RING, a B-box type 1 and a B-box type 2, and a coiled-coil region. The protein localizes to cytoplasmic bodies. The protein is expressed almost exclusively in the testis, but its function is unknown. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene.Especificaciones
| TRIM17 | |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Q7TPM3, Q9WV59, Q9Y577 | |
| 51127, 56631, 64702 | |
| TRIM17 Fusion Protein Ag4572 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TRIM17 |
| 0.13 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| RBCC, RING finger protein 16, RNF16, terf, Testis RING finger protein, TRIM17, tripartite motif containing 17 | |
| TRIM17 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel