missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TRIM13 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | TRIM13 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18673456
|
Novus Biologicals
NBP2-99022-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18652686
|
Novus Biologicals
NBP2-99022-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TRIM13 Polyclonal antibody specifically detects TRIM13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| TRIM13 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Zinc Finger | |
| 0.2 μm filtered solution in PBS | |
| 10206 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| B-cell chronic lymphocytic leukemia tumor suppressor Leu5, CLL-associated RING finger, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM13, EC 6.3.2.-, LEU5CAR, Leukemia-associated protein 5, Putative tumor suppressor RFP2, Ret finger protein 2RING finger protein 77, RFP2DLEU5, RNF77Leu5, tripartite motif containing 13, tripartite motif protein 13, tripartite motif-containing 13, Tripartite motif-containing protein 13 | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TRIM13. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto