missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TRIM13 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18652686 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18652686 50 μg 50 microlitros
18673456 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18652686

Marca: Novus Biologicals NBP29902250ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TRIM13 Polyclonal antibody specifically detects TRIM13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRIM13
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen B-cell chronic lymphocytic leukemia tumor suppressor Leu5, CLL-associated RING finger, E3 ubiquitin-protein ligase TRIM13, EC 6.3.2.-, LEU5CAR, Leukemia-associated protein 5, Putative tumor suppressor RFP2, Ret finger protein 2RING finger protein 77, RFP2DLEU5, RNF77Leu5, tripartite motif containing 13, tripartite motif protein 13, tripartite motif-containing 13, Tripartite motif-containing protein 13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human TRIM13.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10206
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.