Learn More
Trietilamina, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10224020 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
25 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10224020 1 l Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10417152 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
10704284 25 L Recipiente de metal 25 litros
3 options
Código de producto. 10224020
Marca: Fisher Chemical T/3201/15
Solicitar formato a granel o personalizado
Trietilamina, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-44-8
Fórmula molecular C6H15N
Peso molecular (g/mol) 101.193
Número MDL 9051
Clave InChI ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trietilamina, etanamina, n,n-dietil, dietilamino etano, Trietil amina, n,n,n-trietilamina, dietilaminoetano, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Nombre IUPAC N,N-dietilletanamina
SMILES CCN(CC)CC
Especificaciones
Punto de fusión -115 °C
Color Incolora
pH 12,4
Punto de ebullición 90 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 l
Densidad del vapor 3.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19 g/mol
Presión de vapor 69 mbar a 20 °C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.